Learn More
6Alfa-Metila Prednisolona 21-Acetato, TRC
Código de producto. 30012632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012632 100 mg 100 miligramos
30010882 50 mg 50 miligramos
17903035 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012632 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM326030100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-36-1
Fórmula molecular C24 H32 O6
Peso molecular (g/mol) 416.51
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy-6α-methyl-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), (6α,11β)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17α,21-Trihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate, 21-Acetoxy-11β,17-dihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 6-Methylprednisolone acetate, 6α-Methylprednisolone 21-acetate, 6α-Methylprednisolone acetate, DepMedalone 40, DepMedalone 80, Depo-Medrate, Depo-Medrol, Depo-Medrone, Depo-methylprednisolone, MPA, Medrol acetate, Mepred, Methylprednisolone 21-acetate, Methylprednisolone acetate, NSC 48985, U 8210, Urbason Crystal Suspension, Vetacortyl
Nombre IUPAC [2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-6,10,13-trimetilo-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxomil] acetato
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)C)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylprednisolone Acetate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(29,20(28)12-30-14(2)25)23(17,4)11-19(27)21(16)22(3)7-5-15(26)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,19,21,27,29H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,21+,22-,23-,24-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.2199
Porcentaje de pureza >95%