Learn More
Acetato de metilprednisolona, LoGiCal
Código de producto. 30461135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461135 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461135 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0191.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylprednisolone Acetate
CAS 53-36-1
Nombres de analitos o componentes Methylprednisolone Acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H32 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methylprednisolone Acetate, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Imp. C (EP), 6-Methylprednisolone acetate, DepMedalone 40, DepMedalone 80, Depo-Medrate, Depo-Medrol, Depo-Medrone, Depo-methylprednisolone, MPA, Medrol acetate, Mepred, Methylprednisolone 21-acetate, Methylprednisolone acetate, NSC 48985, U 8210, Urbason Crystal Suspension, Vetacortyl, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17,21-trihydroxy-6alpha-methyl-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), (6alpha,11beta)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17alpha,21-Trihydroxy-6alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate, 21-Acetoxy-11beta,17-dihydroxy-6alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 6alpha-Methylprednisolone 21-acetate, 6alpha-Methylprednisolone acetate, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Impurity C, Methylprednisolone Impurity J
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(29,20(28)12-30-14(2)25)23(17,4)11-19(27)21(16)22(3)7-5-15(26)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,19,21,27,29H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,21+,22-,23-,24-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)C)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Nombre IUPAC Acetato de [2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-6,10,13-trimetil-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo]
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 416.51
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.2199 g/mol