Learn More
Acetato de metilprednisolona, Mikromol™
Descripción
Acetato de metilprednisolona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylprednisolone Acetate |
| CAS | 53-36-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Methylprednisolone Acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H32 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Methylprednisolone Acetate, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Imp. C (EP), 6-Methylprednisolone acetate, DepMedalone 40, DepMedalone 80, Depo-Medrate, Depo-Medrol, Depo-Medrone, Depo-methylprednisolone, MPA, Medrol acetate, Mepred, Methylprednisolone 21-acetate, Methylprednisolone acetate, NSC 48985, U 8210, Urbason Crystal Suspension, Vetacortyl, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17,21-trihydroxy-6alpha-methyl-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), (6alpha,11beta)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17alpha,21-Trihydroxy-6alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate, 21-Acetoxy-11beta,17-dihydroxy-6alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 6alpha-Methylprednisolone 21-acetate, 6alpha-Methylprednisolone acetate, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Impurity C, Methylprednisolone Impurity J |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H32O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(29,20(28)12-30-14(2)25)23(17,4)11-19(27)21(16)22(3)7-5-15(26)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,19,21,27,29H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,21+,22-,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)C)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-6,10,13-trimetil-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Mostrar más |