accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHCH2H2COH

CAS RN 528-43-8

IUPAC Nombre: 5,5'-bis(prop-2-en-1-yl)-[1,1'-biphenyl]-2,2'-diol
Sinónimos: magnolol
Peso molecular (g/mol): 266.34
Fórmula molecular: C18H18O2
InChi Key: VVOAZFWZEDHOOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C(CC=C)C=C1C1=CC(CC=C)=CC=C1O
Peso molecular (g/mol) 
  • (6)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)