Learn More
Magnolol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16524494 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16524494 250 mg 250 miligramos
16514494 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16524494 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 465512500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 528-43-8 | C18H18O2 | 266.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 528-43-8
Fórmula molecular C18H18O2
Peso molecular (g/mol) 266.34
Clave InChI VVOAZFWZEDHOOU-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 5,5'-bis(prop-2-en-1-il)-[1,1'-bifenil]-2,2'-diol
SMILES OC1=CC=C(CC=C)C=C1C1=CC(CC=C)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnolol
Punto de fusión 101.0°C to 102.0°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.34