Learn More
Magnolol, MedChemExpress
Código de producto. 16424777
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16424777 50 mg 50 miligramos
16419016 100 mg 100 miligramos
16418888 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16424777 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0163
MedChemExpress Magnolol, a natural lignan isolated from the stem bark of Magnolia officinalis, is a dual agonist of both RXRα and PPARγ, with EC50 values of 10.4 μM and 17.7 μM, respectively.
Magnolol, a natural lignan isolated from the stem bark of Magnolia officinalis, is a dual agonist of both RXRα and PPARγ, with EC50 values of 10.4 μM and 17.7 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnolol
CAS 528-43-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (375.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(CC=C)C=C1C2=CC(CC=C)=CC=C2O
Peso molecular (g/mol) 266.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.33
Porcentaje de pureza 99.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death