Learn More
Magnolol, TRC
Código de producto. 30132467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132467 50 mg 50 miligramos
30003683 500 mg 500 miligramos
30007977 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132467 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM11039050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 528-43-8
Fórmula molecular C18 H18 O2
Peso molecular (g/mol) 266.33
Sinónimo 5,5'-Di-2-propen-1-yl-[1,1'-biphenyl]-2,2'-diol, 2,2'-Bichavicol, 5,5'-Diallyl-2,2'-biphenyldiol, Magnolol, NSC 293099
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxi-5-prop-2-enilfenilo)-4-prop-2-enilfenol
SMILES Oc1ccc(CC=C)cc1c2cc(CC=C)ccc2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnolol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-17(19)15(11-13)16-12-14(6-4-2)8-10-18(16)20/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1307