accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOO(R)OH(S)(S)O(S)H3C(R)F(S)OH(S)H3C

CAS RN 514-36-3

IUPAC Nombre: 2-[(1R,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-fluoro-1,10-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-oxoethyl acetate
Sinónimos: fludrocortisone acetate florinef acetate cortineff fluorocortisone acetate fludrocortisone 21-acetate alflorone acetate cortef-F scherofluron fluohydrocortisone acetate fluohydrisone acetate preparation
Peso molecular (g/mol): 422.49
Fórmula molecular: C23H31FO6
InChi Key: SYWHXTATXSMDSB-GSLJADNHSA-N
SMILES: CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados