Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetato de fludrocortisona
Código de producto. 15730919 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15730919 5 g 5 g
15720919 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15730919 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462090050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 514-36-3
Fórmula molecular C23H31FO6
Peso molecular (g/mol) 422.49
Clave InChI SYWHXTATXSMDSB-GSLJADNHSA-N
PubChem CID 124040734
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fludrocortisone acetate
Punto de fusión 224°C to 226°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform,ethanol,methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.49