Learn More
Acetato de fludrocortisona, TRC
Código de producto. 30389434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30389434 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30389434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF4281011G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fludrocortisone Acetate
CAS 514-36-3
Fórmula molecular C23 H31 F O6
Cantidad 1 g
Sinónimo Fludrocortisone acetate, 9-Fluoro-11β,17-dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl acetate, Corticosterone, 9-fluoro-17-hydroxy-, 21-acetate (6CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-, 21-acetate (7CI,8CI), 9-Fluorohydrocortisone acetate, 9α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-acetate, 9α-Fluorocortisol 21-acetate, 9α-Fluorocortisol acetate, 9α-Fluorohydrocortisone 21-acetate, 9α-Fluorohydrocortisone acetate, Alflorone acetate, Cortineff, Fludrocortisone 21-acetate, Fludrocortisone acetate, Fluorocortisol acetate, Fluorohydrocortisone acetate, NSC 15186, Scherofluron, U 4845
Fórmula InChI InChI=1S/C23H31FO6/c1-13(25)30-12-19(28)22(29)9-7-16-17-5-4-14-10-15(26)6-8-20(14,2)23(17,24)18(27)11-21(16,22)3/h10,16-18,27,29H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
Nombre IUPAC Acetato de [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo]
Peso molecular (g/mol) 422.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.2105
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.