Learn More
Fludrocortisone acetate, MedChemExpress
Código de producto. 16478676
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16478676 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16478676 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1203A
MedChemExpress Fludrocortisone acetate (9α-Fludrocortisone acetate) is a synthetic mineralocorticoid, used to control the amount of sodium and fluids in your body.
Fludrocortisone acetate (9α-Fludrocortisone acetate) is a synthetic mineralocorticoid, used to control the amount of sodium and fluids in your body.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fludrocortisone acetate
CAS 514-36-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H31FO6
Cantidad 100 mg
Sinónimo 9α-Fludrocortisone acetate 9α-Fluorcortisol acetate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (118.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](C(COC(C)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 422.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.49
Porcentaje de pureza 98.84%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation