Learn More
Acetato de fludrocortisona, Mikromol™
Descripción
Acetato de fludrocortisona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fludrocortisone Acetate |
| CAS | 514-36-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Fludrocortisone Acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H31 F O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Fludrocortisone acetate, Corticosterone, 9-fluoro-17-hydroxy-, 21-acetate (6CI), 9-Fluorohydrocortisone acetate, Alflorone acetate, Cortineff, Fludrocortisone 21-acetate, Fluorocortisol acetate, Fluorohydrocortisone acetate, NSC 15186, Scherofluron, U 4845, 9-Fluoro-11beta,17-dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl acetate, Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-, 21-acetate (7CI,8CI), 9alpha-Fluoro-11beta,17alpha,21-trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-acetate, 9alpha-Fluorocortisol 21-acetate, 9alpha-Fluorocortisol acetate, 9alpha-Fluorohydrocortisone 21-acetate, 9alpha-Fluorohydrocortisone acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H31FO6/c1-13(25)30-12-19(28)22(29)9-7-16-17-5-4-14-10-15(26)6-8-20(14,2)23(17,24)18(27)11-21(16,22)3/h10,16-18,27,29H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Mostrar más |