accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(S)(S)(R)OO(S)(S)HO

CAS RN 50-50-0

IUPAC Nombre: (1S,3aS,3bR,9bS,11aS)-1-hydroxy-11a-methyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-yl benzoate
Sinónimos: estradiol benzoate ostrin oestradiolum benzoicum estradiol benzoate preparation (product) primogyn B oleosum graafina ovocyclin-MB recthormone oestradiol reglovar estradiolo amsa
Peso molecular (g/mol): 376.5
Fórmula molecular: C25H28O3
InChi Key: UYIFTLBWAOGQBI-BZDYCCQFSA-N
SMILES: C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(OC(=O)C5=CC=CC=C5)=CC=C34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Peso molecular (g/mol) 
  • (6)
  • (2)
Cantidad 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (2)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados