Learn More
β-Estradiol-3-Benzoato, MP Biomedicals , MP Biomedicals™
Código de producto. 11495981 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
11495981 1 g
1 options
Código de producto. 11495981 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219041101
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Estradiol cell culture
CAS 50-50-0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.997
Fórmula molecular C25H28O3
Cantidad 1 g
Sinónimo estradiol benzoate, estradiol monobenzoate, benzhormovarine, benzoestrofol, benovocylin, benzofoline, follidrin, ovasterol-b, benzo-gynoestryl, primogyn b
Clave InChI UYIFTLBWAOGQBI-BZDYCCQFSA-N
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)OC(=O)C5=CC=CC=C5
Nombre IUPAC benzoato de [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ilo]
Peso molecular (g/mol) 376.496
PubChem CID 222757
ChEBI CHEBI:77006
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.5
Forma física Powder