Learn More
Benzoato de estradiol, LoGiCal
Código de producto. 30458268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458268 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458268 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0301.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estradiol Benzoate
CAS 50-50-0
Nombres de analitos o componentes Estradiol Benzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H28 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Estradiol Benzoate, Estradiol 3-benzoate, Agofollin, Agofollin Depot, Benovocylin, Benzhormovarine, Benzo-Gynoestryl, Benzoestrofol, Benzofoline, Benztrone, Cidirol, De Graafina, Diffollisterol, Difolliculine, Dimenformon benzoate, Diogyn B, Eston B, Estradiol benzoate, Estradiol monobenzoate, Estrogin, Femestrone, Folone, Graafina, Gynecormone, Gynformone, Hidroestron, Hormogynon, Mesalin, NSC 9566, Oestroform [BDH], Ovahormon benzoate, Ovasterol B, Ovocyclin Benzoate, Ovocyclin M, Ovocyclin MB, Pelanin benzoate, Primogyn B, Primogyn B oleosum, Progynon B, Progynon benzoate, Recthormone Oestradiol, Solestro, Unistradiol, (17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 3-benzoate, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17beta-diol 3-benzoate, 17beta-Estradiol 3-benzoate, 17beta-Estradiol benzoate, 3-Benzoyloxy-17beta-hydroxyestra-1,3,5(10)-triene, beta-Estradiol 3-benzoate, beta-Estradiol benzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Nombre IUPAC benzoato de [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ilo]
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 376.49
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.2038 g/mol