Learn More
Estradiol benzoate, MedChemExpress
Código de producto. 16442319
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16442319 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16442319 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1192
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Estradiol Benzoate (β-Estradiol 3-benzoate), a prodrug of estradiol, acts as a steroid sex hormone. It exhibits mild anabolic and metabolic properties, and increases blood coagulability.
Estradiol Benzoate (β-Estradiol 3-benzoate), a prodrug of estradiol, acts as a steroid sex hormone. It exhibits mild anabolic and metabolic properties, and increases blood coagulability.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estradiol benzoate
CAS 50-50-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H28O3
Cantidad 1 g
Sinónimo β-Estradiol 3-benzoate 17β-Estradiol 3-benzoate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (265.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@@]12[C@@H](O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=CC(OC(C5=CC=CC=C5)=O)=C4)[C@@]3([H])CC2
Peso molecular (g/mol) 376.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.49
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death