Learn More
Estradiol Benzoato, TRC
Código de producto. 30132910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132910 1 g 1 g
30132664 500 mg 500 miligramos
18013500 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132910 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8882001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-50-0
Fórmula molecular C25 H28 O3
Peso molecular (g/mol) 376.49
Sinónimo Estradiol Benzoate, (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 3-benzoate, Estradiol 3-benzoate, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 3-benzoate, 17β-Estradiol 3-benzoate, 17β-Estradiol benzoate, 3-Benzoyloxy-17β-hydroxyestra-1,3,5(10)-triene, Agofollin, Agofollin Depot, Benovocylin, Benzhormovarine, Benzo-Gynoestryl, Benzoestrofol, Benzofoline, Benztrone, Cidirol, De Graafina, Diffollisterol, Difolliculine, Dimenformon benzoate, Diogyn B, Eston B, Estradiol benzoate, Estradiol monobenzoate, Estrogin, Femestrone, Folone, Graafina, Gynecormone, Gynformone, Hidroestron, Hormogynon, Mesalin, NSC 9566, Oestroform [BDH], Ovahormon benzoate, Ovasterol B, Ovocyclin Benzoate, Ovocyclin M, Ovocyclin MB, Pelanin benzoate, Primogyn B, Primogyn B oleosum, Progynon B, Progynon benzoate, Recthormone Oestradiol, Solestro, Unistradiol, β-Estradiol 3-benzoate, β-Estradiol benzoate
Nombre IUPAC [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantotra-3-il] benzoato
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estradiol Benzoate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.2038