accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3CNH3COO

CAS RN 50-42-0

IUPAC Nombre: hydrogen 2-(diethylamino)ethyl 2,2-diphenylacetate chloride
Sinónimos: hydrogen adiphenine chloride
Peso molecular (g/mol): 347.88
Fórmula molecular: C20H26ClNO2
InChi Key: LKPINBXAWIMZCG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CCN(CC)CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados