Learn More
Clorhidrato de adifenina, TRC
Código de producto. 30315546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
30315546 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30315546 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA291580100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adiphenine Hydrochloride
CAS 50-42-0
Fórmula molecular C20 H25 N O2 . Cl H
Cantidad 100 g
Sinónimo Adiphenine Hydrochloride, α-Phenylbenzeneacetic acid 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride, Diphenylacetic acid 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride, β-Diethylaminoethyl diphenylacetate hydrochloride, 2-Diethylaminoethyl diphenylacetate hydrochloride, Adifenin hydrochloride, Adiphen hydrochloride, Adiphenine hydrochloride, Difacil hydrochloride, Diphacil hydrochloride, NSC 129224, Patrovina, Paxil, Paxil (anticholinergic), Sentiv, Spasmolytin, Spasmolytin hydrochloride, Spasnil, Trasentin hydrochloride, Trasentine hydrochloride, Vegantin
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25NO2.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-23-20(22)19(17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14,19H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etilo 2,2-difenilacetato; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 347.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.1652