Learn More
Clorhidrato de adifenina, LoGiCal
Código de producto. 30459047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459047 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459047 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1172.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adiphenine Hydrochloride
CAS 50-42-0
Nombres de analitos o componentes Adiphenine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H25 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Adiphenine Hydrochloride, Diphenylacetic acid 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride, 2-Diethylaminoethyl diphenylacetate hydrochloride, Adifenin hydrochloride, Adiphen hydrochloride, Adiphenine hydrochloride, Difacil hydrochloride, Diphacil hydrochloride, NSC 129224, Patrovina, Paxil, Paxil (anticholinergic), Sentiv, Spasmolytin, Spasmolytin hydrochloride, Spasnil, Trasentin hydrochloride, Trasentine hydrochloride, Vegantin, alpha-Phenylbenzeneacetic acid 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride, beta-Diethylaminoethyl diphenylacetate hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25NO2.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-23-20(22)19(17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14,19H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etilo 2,2-difenilacetato; hidrocloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 347.88
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.1652 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.