Learn More
Adiphenine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16408276
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16408276 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16408276 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0379A
MedChemExpress Adiphenine hydrochloride is a non-competitive inhibitor of nicotinic acetylcholine receptor (nAChR), with an IC50s of 1.9, 1.8, 3.7, and 6.3 μM for α1, α3β4, α4β2, and α4β4, respectively. Adiphenine hydrochloride has anticonvulsant effects.
Adiphenine hydrochloride is a non-competitive inhibitor of nicotinic acetylcholine receptor (nAChR), with an IC50s of 1.9, 1.8, 3.7, and 6.3 μM for α1, α3β4, α4β2, and α4β4, respectively. Adiphenine hydrochloride has anticonvulsant effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adiphenine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 50-42-0
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H26ClNO2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (287.46 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (143.73 mM)
SMILES O=C(OCCN(CC)CC)C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2.Cl
Peso molecular (g/mol) 347.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.88
Porcentaje de pureza 99.77%