accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CNOONHSOOCH3NN

CAS RN 475086-01-2

IUPAC Nombre: 2-{4-[(5,6-diphenylpyrazin-2-yl)(propan-2-yl)amino]butoxy}-N-methanesulfonylacetamide
Sinónimos: selexipag
Peso molecular (g/mol): 496.63
Fórmula molecular: C26H32N4O4S
InChi Key: QXWZQTURMXZVHJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)N(CCCCOCC(=O)NS(C)(=O)=O)C1=CN=C(C2=CC=CC=C2)C(=N1)C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (7)
  • (2)
Cantidad 
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (3)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados