Learn More
Selexipag, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Selexipag |
| CAS | 475086-01-2 |
| Fórmula molecular | C26H32N4O4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Acetamide','2-[4-[(5,6-diphenyl-2-pyrazinyl)(1-methylethyl)amino]butoxy]-N-(methylsulfonyl)-, Acetamide','2-[4-[(5,6-diphenylpyrazinyl)(1-methylethyl)amino]butoxy]-N-(methylsulfonyl)- (9CI), 2-[4-[(5,6-Diphenyl-2-pyrazinyl)(1-methylethyl)amino]butoxy]-N-(methylsulfonyl)acetamide, 2-[4-[(5,6-Diphenylpyrazin-2-yl)(isopropyl)amino]butoxy]-N-(methylsulfonyl)acetamide, ACT 293987, NS 304, Selexipag, Uptravi |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H32N4O4S/c1-20(2)30(16-10-11-17-34-19-24(31)29-35(3,32)33)23-18-27-25(21-12-6-4-7-13-21)26(28-23)22-14-8-5-9-15-22/h4-9,12-15,18,20H,10-11,16-17,19H2,1-3H3,(H,29,31) |
| SMILES | CC(C)N(CCCCOCC(=O)NS(=O)(=O)C)c1cnc(c2ccccc2)c(n1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[(5,6-difenilpirazin-2-il)-propan-2-ilamino]butoxi]-N-metilsulfonilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 496.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 496.2144 |