Learn More
Selexipag, MedChemExpress
Código de producto. 16458817
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16458817 5 mg 5 miligramos
16416228 10 mg 10 miligramos
16402357 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16458817 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14870
MedChemExpress Selexipag (NS-304) is an orally available and potent agonist for the Prostacyclin (PGI2) receptor (IP receptor).
Selexipag (NS-304) is an orally available and potent agonist for the Prostacyclin (PGI2) receptor (IP receptor).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selexipag
CAS 475086-01-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H32N4O4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo NS-304 ACT-293987
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (100.68 mM)
SMILES O=C(NS(=O)(C)=O)COCCCCN(C1=NC(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)N=C1)C(C)C
Peso molecular (g/mol) 496.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.62
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation