Learn More
Selexipag, Mikromol™
Descripción
Selexipag
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Selexipag |
| CAS | 475086-01-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Selexipag |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C26H32N4O4S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 2-[4-[(5,6-Diphenyl-2-pyrazinyl)(1-methylethyl)amino]butoxy]-N-(methylsulfonyl)acetamide, 2-[4-[(5,6-Diphenylpyrazin-2-yl)(isopropyl)amino]butoxy]-N-(methylsulfonyl)acetamide, ACT 293987, NS 304, Uptravi |
| SMILES | CC(N(C1=NC(C2=CC=CC=C2)=C(N=C1)C3=CC=CC=C3)CCCCOCC(NS(=O)(C)=O)=O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 496.62 |
| Cantidad | 250 mg |