CAS RN 461432-23-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
4-Bromo-1-cloro-2-(4-etoxibencil)benceno, Mikromol
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
4-Bromo-1-cloro-2-(4-etoxibenzil)benceno, TRC
CAS: 461432-23-5 Fórmula molecular: C15 H14 Br Cl O Peso molecular (g/mol): 325.63 Sinónimo: 4-bromo-1-chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]benzene,4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene,5-bromo-2-chloro-4'-ethoxydiphenylmethane Nombre IUPAC: 4-bromo-1-cloro-2-[(4-etoxifenil)metil]benceno SMILES: CCOc1ccc(Cc2cc(Br)ccc2Cl)cc1