Learn More
4-Bromo-1-cloro-2-(4-etoxibencil)benceno, Mikromol
Código de producto. 30459083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459083 4 x 25 mg -
17982576 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30459083 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3611.0100254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-Bromo-1-cloro-2-(4-etoxibencil)benceno, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene
CAS 461432-23-5
Nombres de analitos o componentes 4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H14 Br Cl O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene, 4-bromo-1-chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]benzene
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14BrClO/c1-2-18-14-6-3-11(4-7-14)9-12-10-13(16)5-8-15(12)17/h3-8,10H,2,9H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCOc1ccc(Cc2cc(Br)ccc2Cl)cc1
Nombre IUPAC 4-bromo-1-cloro-2-[(4-etoxifenil)metil]benceno
Peso molecular (g/mol) 325.63
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.9917 g/mol