Learn More
4-Bromo-1-cloro-2-(4-etoxibenzil)benceno, TRC
Código de producto. 30138569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138569 1 g 1 g
30011883 2.5 g 2.50 g
17924595 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138569 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6821751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 461432-23-5
Fórmula molecular C15 H14 Br Cl O
Peso molecular (g/mol) 325.63
Sinónimo 4-bromo-1-chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]benzene, 4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene, 5-bromo-2-chloro-4'-ethoxydiphenylmethane
Nombre IUPAC 4-bromo-1-cloro-2-[(4-etoxifenil)metil]benceno
SMILES CCOc1ccc(Cc2cc(Br)ccc2Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14BrClO/c1-2-18-14-6-3-11(4-7-14)9-12-10-13(16)5-8-15(12)17/h3-8,10H,2,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.9917
Porcentaje de pureza >95%