accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOOH

CAS RN 427-49-6

IUPAC Nombre: 2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
Sinónimos: cyclopentyl(hydroxy)phenylacetic acid
Peso molecular (g/mol): 220.27
Fórmula molecular: C13H16O3
InChi Key: WFLUEQCOAQCQLP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)C(O)(C1CCCC1)C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados