Learn More
2-Ciclopentilo-2-hidroxi-2-fenilacético Ácido, TRC
Código de producto. 30003415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003415 5 g 5 g
17984125 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003415 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9893155G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 427-49-6
Fórmula molecular C13H16O3
Peso molecular (g/mol) 220.26
Sinónimo 2-(RS)-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic Acid, Glycopyrronium Bromide Imp. J (EP), alpha-Cyclopentylmandelic Acid, Benzeneacetic acid, α-cyclopentyl- α-hydroxy- (9CI), Mandelic acid, α-cyclopentyl- (6CI,7CI,8CI), α-Cyclopentylmandelic acid, Cyclopentylphenylglycolic acid, NSC 96637
Nombre IUPAC ácido 2-ciclopentil-2-hidroxi-2-fenilacético
SMILES OC(=O)C(O)(C1CCCC1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(RS)-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O3/c14-12(15)13(16,11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1099
Porcentaje de pureza >95%