Learn More
Ácido 2-(RS)-ciclopentil-2-hidroxi-2-fenilacético (ácido alfa-ciclopentilmandélico), Mikromol™
Descripción
Ácido 2-(RS)-ciclopentil-2-hidroxi-2-fenilacético (ácido alfa-ciclopentilmandélico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(RS)-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic Acid |
| CAS | 427-49-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(RS)-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13H16O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | alpha-Cyclopentylmandelic Acid, Glycopyrronium Bromide Imp. J (EP), Glycopyrrolate USP Related Compound C, Glycopyrrolate USP RC C, 2-(RS)-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic Acid, Glycopyrrolate Related Compound C, Glycopyrronium Bromide Impurity J, Glycopyrronium Impurity J |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O3/c14-12(15)13(16,11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)C(O)(C1CCCC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-ciclopentil-2-hidroxi-2-fenilacético |
| Mostrar más |