Learn More
Ácido α-ciclopentilmandélico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10448142 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10448142 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10448142 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 250970050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Cyclopentylmandelic acid
CAS 427-49-6
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 144.0°C to 150.0°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 110.0°C (0.5 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C13H16O3
Número MDL MFCD00019296
Cantidad 5 g
Sinónimo alpha-cyclopentylmandelic acid, cyclopentylphenylglycolic acid, cyclopentyl hydroxy phenylacetic acid, cyclopentyl-hydroxy-phenyl-acetic acid, cyclopentyl mandelic acid, alpha-cyclopentyl-dl-mandelic acid, a-cyclo pentyl mandelic acid, alpha-cyclopentylmandelicacid, 2-rs-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid alpha-cyclopentylmandelic acid, cyclopentylmandelic acid
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in bases
Clave InChI WFLUEQCOAQCQLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(=O)O)O
Nombre IUPAC ácido 2-ciclopentil-2-hidroxi-2-fenilacético
Peso molecular (g/mol) 220.27
PubChem CID 98283
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • alpha-Cyclopentylmandelic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.