CAS RN 425386-60-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
de
4
resultados
1
Semagacestat, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Semagacestat, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Tocris Bioscience™ LY 450139
γ-secretase pseudo-inhibitor
4
Semagacestat, MedChemExpress
MedChemExpress Semagacestat is a γ-secretase inhibitor, inhibits β-amyloid (Aβ42), Aβ38 and Aβ40 with IC50s of 10.9, 12 and 12.1 nM, respectively; also inhibits Notch signaling with IC50 of 14.1 nM. Semagacestat can be used for the research of alzheimer's disease.