Learn More
Semagacestat, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Semagacestat |
| CAS | 425386-60-3 |
| Fórmula molecular | C19 H27 N3 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2S)-2-Hydroxy-3-methyl-N-[(1S)-1-methyl-2-oxo-2-[[(1S)-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-2-oxo-1H-3-benzazepin-1-yl]amino]ethyl]butanamide, LY 450139 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H27N3O4/c1-11(2)16(23)18(25)20-12(3)17(24)21-15-14-8-6-5-7-13(14)9-10-22(4)19(15)26/h5-8,11-12,15-16,23H,9-10H2,1-4H3,(H,20,25)(H,21,24)/t12-,15-,16-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H]1C(=O)N(C)CCc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-hidroxi-3-metil-N-[(2S)-1-[[(5S)-3-metil-4-oxo-2,5-dihidro-1H-3-benzazepin-5-il]amino]-1-oxopropan-2-il]butanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 361.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.2002 |