Learn More
Semagacestat, MedChemExpress
Código de producto. 16484226
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484226 100 mg 100 miligramos
16479466 50 mg 50 miligramos
16412778 10 mg 10 miligramos
16405517 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484226 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10009
MedChemExpress Semagacestat is a γ-secretase inhibitor, inhibits β-amyloid (Aβ42), Aβ38 and Aβ40 with IC50s of 10.9, 12 and 12.1 nM, respectively; also inhibits Notch signaling with IC50 of 14.1 nM. Semagacestat can be used for the research of alzheimer's disease.
Semagacestat is a γ-secretase inhibitor, inhibits β-amyloid (Aβ42), Aβ38 and Aβ40 with IC50s of 10.9, 12 and 12.1 nM, respectively
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Semagacestat
Forma física Solid
CAS 425386-60-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H27N3O4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo LY450139
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (276.67 mM)
SMILES O=C([C@H]1NC([C@@H](NC([C@H](C(C)C)O)=O)C)=O)N(CCC2=C1C=CC=C2)C
Peso molecular (g/mol) 361.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.44
Porcentaje de pureza 99.56%