accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaH3CH3CS(R)(R)HNO(R)NHONNOSCH3OOON(S)HOO

CAS RN 42057-22-7

IUPAC Nombre: (2S,5R,6R)-6-[(2R)-2-[(3-methanesulfonyl-2-oxoimidazolidine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid sodium
Sinónimos: mezlocillin sodium
Peso molecular (g/mol): 562.57
Fórmula molecular: C21H25N5NaO8S2
InChi Key: SGVORSZSYKDVFT-ZBJAFUORSA-N
SMILES: [Na].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)N3CCN(C3=O)S(C)(=O)=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (1)
Color 
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)