Learn More
Mezlocilina Sodio, TRC
Código de producto. 30009477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009477 5 g 5 g
30006924 50 mg 50 miligramos
30003499 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009477 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3408505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42057-22-7
Fórmula molecular C21 H24 N5 O8 S2 . Na
Peso molecular (g/mol) 561.5637
Sinónimo 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-[[(2R)-2-[[[3-(methylsulfonyl)-2-oxo-1-imidazolidinyl]carbonyl]amino]-2-phenylacetyl]amino]-7-oxo-, sodium salt (1:1), (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-[[(2R)-[[[3-(methylsulfonyl)-2-oxo-1-imidazolidinyl]carbonyl]amino]phenylacetyl]amino]-7-oxo-, monosodium salt, (2S,5R,6R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-[[[[[3-(methylsulfonyl)-2-oxo-1-imidazolidinyl]carbonyl]amino]phenylacetyl]amino]-7-oxo-, monosodium salt, [2S-[2α,5α,6β(S*)]]-, (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-6-[[(2R)-2-[[[3-(methylsulfonyl)-2-oxo-1-imidazolidinyl]carbonyl]amino]-2-phenylacetyl]amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Sodium Salt, (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-6-[[(2R)-[[[3-(methylsulfonyl)-2-oxo-1-imidazolidinyl]carbonyl]amino]phenylacetyl]amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Monosodium Salt, [2S-[2α,5α,6β(S*)]]-3,3-Dimethyl-6-[[[[[3-(methylsulfonyl)-2-oxo-1-imidazolidinyl]carbonyl]amino]phenylacetyl]amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Monosodium Salt, Baycipen, Baypen, Mezlin, Mezlocillin sodium salt, Monosodium mezlocillin, Sodium mezlocillin
Nombre IUPAC sodio; (2S,5R,6R)-3,3-dimetil-6-[[(2R)-2-[(3-metilsulfonil-2-oxoximidazolidina-1-carbonil)amino]-2-fenilacetil]amino-7-oxo-4-thia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
SMILES [Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)N3CCN(C3=O)S(=O)(=O)C)c4ccccc4)C(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mezlocillin Sodium
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25N5O8S2.Na/c1-21(2)14(18(29)30)26-16(28)13(17(26)35-21)22-15(27)12(11-7-5-4-6-8-11)23-19(31)24-9-10-25(20(24)32)36(3,33)34;/h4-8,12-14,17H,9-10H2,1-3H3,(H,22,27)(H,23,31)(H,29,30);/q;+1/p-1/t12-,13-,14+,17-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 561.0964