Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mezlocilina sódico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15589483 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15589483 250 mg 250 miligramos
15579483 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15589483 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 459562500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42057-22-7
Fórmula molecular C21H24N5NaO8S2
Peso molecular (g/mol) 561.56
Clave InChI BXRKBOLIXGCTKD-SYNJJEHYSA-N
PubChem CID 131673974
Nombre IUPAC ácido (2S,5R,6R)-3,3-dimetil-6-[[(2R)-2-[(3-metilsulfonil-2-oxoimidazolidin-1-carbonil)amino]-2-fenilacetil]amino]-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico; hidrógeno molecular; sodio
SMILES [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)NC(=O)N4CCN(C4=O)S(=O)(=O)C)C(=O)O)C.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mezlocillin sodium
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 561.56
Porcentaje de pureza 97%