Learn More
Mezlocillin sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16404607
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16404607 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16404607 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1466
MedChemExpress Mezlocillin sodium is a broad-spectrum penicillin antibiotic.
Mezlocillin sodium is a broad-spectrum penicillin antibiotic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mezlocillin sodium
Forma física Solid
CAS 42057-22-7
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24N5NaO8S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (445.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC([C@H](NC(N3CCN(S(=O)(C)=O)C3=O)=O)C4=CC=CC=C4)=O)N1C2=O)O[Na]
Peso molecular (g/mol) 561.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 561.56
Porcentaje de pureza 99.21%