accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3NNHCH3NOSOONH3CH3C

CAS RN 41483-43-6

IUPAC Nombre: 5-butyl-2-(ethylamino)-6-methylpyrimidin-4-yl N,N-dimethylsulfamate
Sinónimos: bupirimate
Peso molecular (g/mol): 316.42
Fórmula molecular: C13H24N4O3S
InChi Key: DSKJPMWIHSOYEA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCC1=C(C)N=C(NCC)N=C1OS(=O)(=O)N(C)C
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (8)
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Concentración 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)