Learn More
Metabolite Bupirimate in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12929723 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12929723 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12929723 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P808590
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bupirimate
Envase Ampolla(s)
CAS 41483-43-6
Fórmula molecular C13H24N4O3S
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI DSKJPMWIHSOYEA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC1=C(N=C(N=C1OS(=O)(=O)N(C)C)NCC)C
Nombre IUPAC N,N-dimetilsulfamato de [5-butil-2-(etilamino)-6-metilpirimidina-4-il]
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 316.42
PubChem CID 38884
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:81952