Learn More
Bupirimato, 90%, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bupirimate |
| CAS | 41483-43-6 |
| Fórmula molecular | C13 H24 N4 O3 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Sulfamic acid, dimethyl-, 5-butyl-2-(ethylamino)-6-methyl-4-pyrimidinyl ester (9CI), Bupirimate, Buprimate, Nimrod, PP 588 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H24N4O3S/c1-6-8-9-11-10(3)15-13(14-7-2)16-12(11)20-21(18,19)17(4)5/h6-9H2,1-5H3,(H,14,15,16) |
| SMILES | CCCCc1c(C)nc(NCC)nc1OS(=O)(=O)N(C)C |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetilsulfamato de [5-butil-2-(etilamino)-6-metilpirimidina-4-il] |
| Peso molecular (g/mol) | 316.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.1569 |