Learn More
Metabolite Bupirimate in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12919723 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12919723 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12919723 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P808580
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bupirimate
Envase Ampolla(s)
CAS 41483-43-6
Fórmula molecular C13H24N4O3S
Concentración 10 μg/mL
Clave InChI DSKJPMWIHSOYEA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC1=C(N=C(N=C1OS(=O)(=O)N(C)C)NCC)C
Nombre IUPAC N,N-dimetilsulfamato de [5-butil-2-(etilamino)-6-metilpirimidina-4-il]
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 316.42
PubChem CID 38884
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:81952