Learn More
Bupirimato, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16644524 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16644524 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16644524 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1718100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bupirimate
CAS 41483-43-6
% máx. CAS ≤ 100%
Beilstein 758056
Color Marrón claro
Punto de fusión 48°C to 52°C
Punto de ebullición 232°C
Sinónimo 5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl dimethylsulfamate
Peso molecular (g/mol) 316.4 g/mol