accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClOOOClClCl

CAS RN 4124-31-6

IUPAC Nombre: 2,2,2-trichloroacetyl 2,2,2-trichloroacetate
Sinónimos: trichloroacetic anhydride
Peso molecular (g/mol): 308.74
Fórmula molecular: C4Cl6O3
InChi Key: MEFKFJOEVLUFAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC(Cl)(Cl)C(=O)OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (5)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (2)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)