Learn More
Anhídrido tricloroacético, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11344324 250 g 250 g
11334324 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11344324 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00849.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.78€
    284.65€ / 250 g
    Ahorro 61.13€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4124-31-6 | C4Cl6O3 | 308.741 g/mol
Trichloroacetic anhydride is used as a derivatization reagent involved in the analysis of amphetamine,methamphetamine and 3,4-methylenedioxymethamphetamine. It is also used in the determination of the metabolites of l-alpha-acetylmethadol (LAAM), such as noracetylmethadol, dinoracetylmethadol, methadol and normethadol by electron capture gas-liquid chromatography. It is used in the synthesis of trichloroacetonylpyridine by reacting with 2-methyl-pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido tricloroacético se utiliza como reactivo de derivatización implicado en el análisis de anfetamina, metanfetamina y 3,4-metilendioximetanfetamina. También se usa en la determinación de los metabolitos de l-alfa-acetilmetadol (LAAM), como el noracetilmetadol, el dinoracetilmetadol, el metadol y el normetadol mediante cromatografía de gas-líquido de captura de electrones. Se utiliza en la síntesis de tricloroacetonilpiridina al reaccionar con 2-metil-piridina.
Solubilidad
Miscible con éter y ácido acético.
Nota
Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4124-31-6
Fórmula molecular C4Cl6O3
Peso molecular (g/mol) 308.741
Número MDL MFCD00000793
Clave InChI MEFKFJOEVLUFAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroacetic anhydride, acetic acid, trichloro-, anhydride, acetic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1'-anhydride, acmc-1aliy, perchloroacetic anhydride, bis trichloroacetic anhydride, trichloroacetic acid anhydride, 2,2,2-trichloroacetic anhydride, trichloroacetyl 2,2,2-trichloroacetate
PubChem CID 20079
Nombre IUPAC (2,2,2-tricloroacetil) 2,2,2-tricloroacetato
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroacetic anhydride
Densidad 1.69
Punto de ebullición 98°C to 100°C (11 mmHg)
Índice de refracción 1.484
Cantidad 250 g
Número UN UN3265
Beilstein 980355
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with ether and acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.76
Porcentaje de pureza 95%