Learn More
Anhídrido tricloroacético, TRC
Código de producto. 30455167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455167 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30455167 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7735551G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroacetic Anhydride
CAS 4124-31-6
Fórmula molecular C4Cl6O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,2,2-Trichloro-acetic Acid 1,1'-Anhydride, Trichloracetic Anhydride, Trichloroacetic acid anhydride
Fórmula InChI InChI=1S/C4Cl6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(OC(C(Cl)(Cl)Cl)=O)=O
Nombre IUPAC Anhídrido 2,2,2-tricloroacético
Peso molecular (g/mol) 308.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.8