Learn More
Anhídrido tricloroacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trichloroacetic Anhydride |
| CAS | 4124-31-6 |
| Fórmula molecular | C4Cl6O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,2,2-Trichloro-acetic Acid 1,1'-Anhydride, Trichloracetic Anhydride, Trichloroacetic acid anhydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4Cl6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10 |
| SMILES | ClC(Cl)(Cl)C(OC(C(Cl)(Cl)Cl)=O)=O |
| Nombre IUPAC | Anhídrido 2,2,2-tricloroacético |
| Peso molecular (g/mol) | 308.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.8 |