Learn More
Anhídrido tricloracético, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12695017 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12695017 25 g 25 g
12605027 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12695017 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446090250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4124-31-6 | C4Cl6O3 | 308.76 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4124-31-6
Fórmula molecular C4Cl6O3
Peso molecular (g/mol) 308.76
Clave InChI MEFKFJOEVLUFAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroacetic anhydride, acetic acid, trichloro-, anhydride, acetic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1'-anhydride, acmc-1aliy, perchloroacetic anhydride, bis trichloroacetic anhydride, trichloroacetic acid anhydride, 2,2,2-trichloroacetic anhydride, trichloroacetyl 2,2,2-trichloroacetate
PubChem CID 20079
Nombre IUPAC (2,2,2-tricloroacetil) 2,2,2-tricloroacetato
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroacetic anhydride
Densidad 1.6900g/mL
Punto de ebullición 139°C to 141°C (60.0 mmHg)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CCl3C(=O)]2O
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.69
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.76
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trichloroacetic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A