accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CHNCH3H3CNOONOO

CAS RN 40487-42-1

IUPAC Nombre: 3,4-dimethyl-2,6-dinitro-N-(pentan-3-yl)aniline
Sinónimos: way up pendimethalin
Peso molecular (g/mol): 281.31
Fórmula molecular: C13H19N3O4
InChi Key: CHIFOSRWCNZCFN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC(CC)NC1=C(C=C(C)C(C)=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (1)
  • (7)
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (3)
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)